설명
non-ionic
Quality Level
양식
liquid (may appear solid at room temperature )
구성
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
환경친화적 대안 제품 특성
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
HLB
10.5
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan. [1]
애플리케이션
특징 및 장점
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
300.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
149.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터