생물학적 소스
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Quality Level
설명
non-ionic
형태
viscous liquid
분자량
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
구성
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
응집 번호
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
점도
400-620 mPa.s
전이 온도
cloud point 65 °C
solubility
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
density
1.064 g/cm3
HLB
15
응용 분야
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- Excellent wetting and dispersing agent
- Highly versatile surfactant for your Cell Biology and Biochemical research
기타 정보
법적 정보
호환 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객