주요 문서
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
동의어(들):
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩77,242
₩77,242
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩77,242
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
NACRES:
NA.22
₩77,242
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
전이 온도
flash point >149 °C (DIN 51758)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
법적 정보
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
300.2 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
> 149 °C - DIN 51758