설명
Modulation and Signaling
Quality Level
분석
≥90%
양식
solid
기술
HPLC: suitable
색상
pale yellow to off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCNCC4)c3ncc(cc3CC2)O
InChI
1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
InChI key
NDFMTPISBHBIKE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터