추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
572 °F
포함
~37% water in methanol as stabilizer
포장
pkg of 1 mL
농도
~37 wt. % in H2O
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
single component solution
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
133.0 °F
Flash Point (°C)
56.11 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of Formaldehyde solution
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.