PHR1136
Guaiacol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000619
traceable to USP 1300004
vapor density
4.27 (vs air)
vapor pressure
0.11 mmHg ( 25 °C)
API family
guaiacol
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객