추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
API family
guaiacol
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(cc1)OC)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
애플리케이션
추천 제품
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터