주요 문서
PFS20
Supelco
SpheriCal Neat
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
제품 라인
SpheriCal
양식
solid
유통기한
expiry date on the label
분자량
Mr 500-1600 Da (Na+-adduct)
기술
MALDI-MS: suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
dendritic calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
애플리케이션
For mass calibration in mass spectrometry
포장
Quantity: 50 μg/vial
법적 정보
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.