분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: linker
작용기
Boc
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2C(O)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-8-13(9-11-18)12-4-6-14(7-5-12)15(19)20/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
YCNVQGGUCDVTIZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터