주요 문서
M46209
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
97%
동의어(들):
2-Methylene-1,3,3-trimethylindoline, Fischer base, NSC 66176
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩221,473
₩221,473
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩221,473
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
173.25
Beilstein:
131162
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩221,473
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.577 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=C)C(C)(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H15N/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4/h5-8H,1H2,2-4H3
InChI key
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Cycloaddition reactions[1]
  • Preparation of red photochromic dyes[2]
  • Synthesis of photochromic homopolymers via ring-opening metathesis polymerization[3]
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Ishmetova, R., I.; et al.
Heterocycles, 83, 1363-1363 (2011)
York, M.; Evans, R., A.
Tetrahedron Letters, 51, 2195-2195 (2010)
Keum, S., et al.
Dyes and Pigments, 86, 74-74 (2010)
Maryam Raeesi et al.
Journal of colloid and interface science, 578, 379-389 (2020-06-15)
One of the biggest challenges in the field of photoresponsive spirooxazines is their fast reverse isomerization. Polar phase change materials beside spirooxazines not only stabilize their colored-form, but also induce thermo-regulating properties to the whole system. Moreover, encapsulation is a