주요 문서
85973
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
≥80%
동의어(들):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 acetic acid N-succinimidyl ester, Succinimidyl ester of carboxymethyl-PEG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩883,964
₩883,964
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩883,964
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩883,964
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥80% (NMR)
≥80%
양식
powder
분자량
PEG average Mn 5,000
Ω-끝
NHS ester
α-끝
methoxy
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)COCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
InChI key
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.