주요 문서
JKA5088
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
동의어(들):
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩923,549
₩923,549
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩923,549
About This Item
Linear Formula:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩923,549
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
N3-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
양식
solid
분자량
average Mn 5,000
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)