제품 라인
BioReagent
분석
≥90% (HPLC)
형태
solid
mp
152-154 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
형광
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI key
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- to label cells for flow cytometry
- in lymphocyte proliferation assay
- to determine the intracellular or intra-organellar pH in chloroplasts
- to label Leishmania amazonensis and Leishmania major
생화학적/생리학적 작용
포장
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
암, 신경과학, 줄기 세포 연구 응용분야를 위한 세포 증식(BrdU, MTT, WST1), 세포 생존성, 세포 독성 실험용 세포 기반 분석법.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.