주요 문서
82265
Millipore
m-CP selective Supplement II
suitable for microbiology
동의어(들):
Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement II
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 AMP
₩104,951
₩104,951
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 AMP
₩104,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
₩104,951
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
무균
sterile
Quality Level
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Clostridium spp.
일반 설명
Filter sterilized 0.5% solution of phenolphthalein diphosphate recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
애플리케이션
for the selective isolation of Clostridium perfringens
성분
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
Phenolphthalein diphosphate 0.05 g, distilled water 10 ml
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1