주요 문서
51962
Millipore
m-CP selective Supplement I
suitable for microbiology
동의어(들):
Membrane Clostridium Perfringens Selective Supplement I, Polymyxin B sulfate - D-cycloserine mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 VIALS
₩149,510
₩149,510
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 VIALS
₩149,510
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
₩149,510
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Clostridium spp.
일반 설명
An antibiotic supplement recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
애플리케이션
for the selective isolation of Clostridium perfringens
성분
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)