주요 문서
79894
Millipore
MKTTn Novobiocin Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 VIALS
₩135,198
₩135,198
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 VIALS
₩135,198
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
₩135,198
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Salmonella spp.
애플리케이션
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
분석 메모
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)