생물학적 소스
(STREPTOMYCES NIVEUS)
분석
≥90% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
(Tightly closed. Dry. )
색상
white to yellow
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
동작 모드
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- in the research heat shock protein inhibition and to produce positively supercoiled plasmid DNA
- in the research on the efficacy of probiotics
- in the research on the efficacy of human monocytes and dendritic cells for T-cell replication
생화학적/생리학적 작용
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
특징 및 장점
저장 및 안정성
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves