문서
68190
Sigma-Aldrich
4-Methyloctane
purum, ≥99.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.26
Beilstein:
1730896
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
purum
분석
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.405
bp
140-142 °C (lit.)
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)CCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)