추천 제품
vapor density
1 (vs air)
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
density
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
17.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-8 °C - closed cup