주요 문서
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexene
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩82,824
₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩82,824
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.19
Beilstein:
1732620
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.401
bp
86-88 °C (lit.)
density
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
allyl
SMILES string
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)