추천 제품
vapor pressure
48 mmHg ( 34 °C)
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
density
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup