58398
1 of 10
Sigma-Aldrich
917028
Stainless steel dispensing tips
26274
SGE Needles for luer lock syringes
917532
19136-U
Hamilton® needles for RN syringes
916757
26273-U
CAD7954
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
19131-U
HAM7656-01
Hamilton® TLC syringe
stainless steel needle (point style 3)
25s ga (Waters)
blunt tip (stainless steel)replacement needles
needle type 801RNW, 802RNW, 805RNW,810RNWpoint style #3 (blunt tip)
pkg of 6 ea
Hamilton 8647-01
50 mm (1.97 in.)
2.5-100 μL
for use with Hamilton 2.5-100μL syringefor use with Waters U6K Loop Injector
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
1 of 2
20888
Hamilton® HPLC syringes
21741
Hamilton® needles for LT and TLL syringes