주요 문서
PHL82240
(+)-Pulegone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
2040703
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)