주요 문서
03689
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Glu(OtBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-β-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoaspartic acid 5-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
425.47
Beilstein:
7952342
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)13-15(12-21(26)27)25-23(29)30-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t15-/m1/s1
InChI key
XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)