주요 문서
47703
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OAll)-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩896,956
₩896,956
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩896,956
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
409.43
Beilstein:
6670846
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩896,956
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
광학 활성
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-21(25)12-11-20(22(26)27)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI key
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Ashley E Lepack et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6487), 197-201 (2020-04-11)
Vulnerability to relapse during periods of attempted abstinence from cocaine use is hypothesized to result from the rewiring of brain reward circuitries, particularly ventral tegmental area (VTA) dopamine neurons. How cocaine exposures act on midbrain dopamine neurons to precipitate addiction-relevant
Lorna A Farrelly et al.
Nature, 567(7749), 535-539 (2019-03-15)
Chemical modifications of histones can mediate diverse DNA-templated processes, including gene transcription1-3. Here we provide evidence for a class of histone post-translational modification, serotonylation of glutamine, which occurs at position 5 (Q5ser) on histone H3 in organisms that produce serotonin