주요 문서
SX0070
Supelco
Sand
Standard
동의어(들):
Sand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101503
EC 인덱스 번호:
238-878-4
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
granular
기술
ion chromatography: suitable
색상
beige
입자 크기
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable