주요 문서
MXRJ2000TLA
Millipore
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
304 stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
높이
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
3384 mm
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist
867 mm
너비
63.75 in. (1619.3 mm)
중량
953 kg
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany