MXRMTR2K
속성
EQ1
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
12 ft (3.65 m)
30.4 lb (13.8 kg)
0.55 kW
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
설명
제품 번호
로트/배치 번호
문서 라이브러리 방문
관련 카테고리
Bioprocessing Systems
Buffer & Media Prep
Pharma & Biopharma Manufacturing
Single-Use Mixers