MXRPCBBPSS
속성
250 V, 10 A
SP1
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
설명
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
관련 카테고리
Bioprocessing Systems
Buffer & Media Prep
Pharma & Biopharma Manufacturing
Single-Use Mixers