This recombinant human Tumor Necrosis Factor-α is expressed in E. Coli.
GF023
Tumor Necrosis Factor-α Protein, Recombinant human
Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) is a potent lymphoid factor that exerts cytotoxic effects on a wide range of tumor cells & certain other target cells.
동의어(들):
TNF-alpha
크기 선택
₩579,159
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩579,159
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
분석
>97% (SDS-PAGE)
특이 활성도
≥2 x 107 U/mg
제조업체/상표
Chemicon®
기술
cell culture | mammalian: suitable
입력
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
human ... TNF(7124)
일반 설명
애플리케이션
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
법적 정보
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3