The international unit value for Human IFN-gamma SRP3058 is 1.94 IU/ng of protein.
SRP3058
IFN-γ human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
동의어(들):
Immune Interferon, MAF, T cell interferon, type II interferon
크기 선택
₩760,438
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩760,438
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
효능
5.0-10.0 ng/mL ED50
분자량
16.7 kDa
포장
pkg of 100 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white to off-white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IFNG(3458)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
서열
물리적 형태
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.