주요 문서
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
동의어(들):
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(OC2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
201-112-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
3.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
455 °C
expl. lim.
0.9-7.0 % (v/v)
bp
142 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 39 °C
density
0.8888 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(OCC)(OCC)C)CC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Flash Point (°C)
39 °C - Non-equilibrium method