주요 문서
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
동의어(들):
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩293,234
₩293,234
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 G
₩293,234
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O4Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
393.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
239-223-5
NACRES:
NA.22
₩293,234
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
제품명
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
Quality Level
효능
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
250-252 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Pt+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable