주요 문서
82023
SAFC
Cholesterol Supertrate, Bovine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32011401
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
bovine serum
Quality Level
유형
for cell culture
유통기한
12 mo.
저장 온도
2-8°C
저장 및 안정성
refrigerated
면책조항
For research and further manufacturing use only. It is not for use in humans.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3