설명
mixed isomers
분석
≥98% (EmM/453 = 60)
양식
powder
solubility
aqueous acid: soluble
aqueous base: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bilirubin is commonly found bound to serum albumin, when circulating in blood, in its dianion form. Bilirubin is also associated with bile salts, in its monoanion form.
Disorders of hyperbilirubinemia may occur due to increased bilirubin synthesis or decreased bilirubin clearance.[1]
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)