주요 문서
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
동의어(들):
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩99,673
₩99,673
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩99,673
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
208-309-4
NACRES:
NA.22
₩99,673
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
crystals
mp
318-320 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1[nH][c](c2c([c]1=O)c(ccc2)N)=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1