주요 문서
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
동의어(들):
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩136,213
₩136,213
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩136,213
About This Item
Linear Formula:
HCOO(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
211-340-6
NACRES:
NA.22
₩136,213
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
vapor pressure
70 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-10 % (v/v)
bp
129-131 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
전이 온도
flash point 26 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCCCC)C=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F
Flash Point (°C)
26 °C