주요 문서
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩84,144
₩84,144
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩84,144
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
Beilstein:
1754427
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩84,144
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.417
bp
201-203 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and