문서
8.14632
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
L-Glutamic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO4 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-315-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
mp
191-193 °C (decomposes)
density
1.525 g/cm3
벌크 밀도
630 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
InChI key
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable