주요 문서
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
동의어(들):
Dodecylamine, Laurylamine, 1-Aminododecan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩43,950
500 G
₩100,384
₩43,950
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩43,950
500 G
₩100,384
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
185.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
204-690-6
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
≥97.0% (GC)
₩43,950
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
solid
효능
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp
25-28 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range: ≥ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup