T10200
Tetradecylamine
95%
๋์์ด(๋ค):
1-Aminotetradecane, Myristylamine
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
95%
bp
162 ยฐC/15 mmHg (lit.)
mp
38-40 ยฐC (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
InChI key
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
230.0 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
110 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.