추천 제품
vapor pressure
64 mmHg ( 170 °C)
Quality Level
분석
≥99%
양식
solid
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3.5 g/L at 25 °C
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges