주요 문서
8.22203
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
for synthesis
동의어(들):
Hexadecylamine, 1-Aminohexadecan, Cetylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩57,449
500 G
₩113,071
₩57,449
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩57,449
500 G
₩113,071
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
205-596-8
NACRES:
NA.22
₩57,449
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥94.0% (GC)
양식
lumps
bp
330 °C/1013 hPa
mp
43-46 °C
전이 온도
flash point 140 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
InChI key
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
285.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
141 °C - closed cup