문서
8.00457
Sigma-Aldrich
Butyric acid
for synthesis
동의어(들):
Butyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-532-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.56 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
425 °C
효능
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp
-8--5 °C
전이 온도
flash point 69 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup