주요 문서
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Hexanoic acid, Caproic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩42,123
250 ML
₩55,825
1 L
₩97,745
₩42,123
예상 입고일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩42,123
250 ML
₩55,825
1 L
₩97,745
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-550-7
NACRES:
NA.22
₩42,123
예상 입고일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
380 °C
효능
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
206 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
전이 온도
flash point 110 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup