The maximum pressure rating for this item is 12000 psi (827 bar). Please note that this is sufficient for conventional HPLC systems, but some UPLC methods exceed this pressure.
추천 제품
material
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
포장
pkg of 10 ea
호환성
for use with (1/16" tubing)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.