주요 문서
51268-U
MicroTight Unions
PEEK, for use with 1/32" tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩72,471
₩72,471
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩72,471
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩72,471
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PEEK
호환성
for use with 1/32" tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)