주요 문서
8.00192
Sigma-Aldrich
Octanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Octanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩41,818
1 L
₩88,711
₩41,818
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩41,818
1 L
₩88,711
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-677-5
NACRES:
NA.22
₩41,818
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
>300 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
전이 온도
flash point 130 °C
solubility
0.68 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup