주요 문서
69022
Millipore
Thrombin Cleavage Capture Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩692,129
₩692,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩692,129
About This Item
UNSPSC 코드:
41116133
NACRES:
NA.32
₩692,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
Plastic ampoule
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
문서
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.