566332
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin
The Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin controls the biological activity of Sirt1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
동의어(들):
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin, 10-[2-(5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)butanoyl]-10H-phenothiazine, INZ
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
효능
0.7 μM IC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
기타 정보
Zhang, Y., et al. 2012. Cancer Biol. Ther.13, 915
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable